Learn More
TMEM119 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16825715 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16825715 20 μL 20 microlitros
16815715 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16825715
Proveedor: Proteintech 275851AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
27585-1-AP recognizes a 45-50 kDa band likely due to glycosylation.
TMEM119 immunohistochemistry might provide a useful tool for investigating the biology and pathology of human microglia. The predicted MW of TMEM119 is 29 kDa.
Especificaciones
Antígeno TMEM119
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TMEM119
N.º de referencia del gen Q4V9L6
Alias de gen OBIF, Osteoblast induction factor, TMEM119, transmembrane protein 119, UNQ731/PRO1415
Símbolos de los genes TMEM119
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TMEM119 Fusion Protein Ag26269
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338773
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG