missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM106B Mouse anti-Human, Clone: 5D1F8, Proteintech

Código de producto. 16857435 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16857435 150 μL 150 microlitros
16867435 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16857435

Marca: Proteintech 603331IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Transmembrane protein 106B (TMEM106B) is a single-pass transmembrane protein that is thought to be a novel risk factor for frontotemporal lobar degeneration (FTLD), a group of clinically, pathologically and genetically heterogeneous disorders associated with atrophy in the frontal lobe and temporal lobe of the brain. The actual role of TMEM106B, and that of the closely related protein TMEM106A are still undetermined.

Especificaciones

Antígeno TMEM106B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5D1F8
Concentración 1.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TMEM106B
N.º de referencia del gen Q9NUM4
Alias de gen TMEM106B, transmembrane protein 106B
Símbolos de los genes TMEM106B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TMEM106B Fusion Protein Ag21448
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.