missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMEFF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15721271 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15721271 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15721271

Marca: Invitrogen™ PA553327

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FPTSLSDCQT PTGWNCSGYD DRENDLFLCD TNTCKFDGEC LRIGDTVTCV CQFKCNNDYV PVCGSNGESY QNECYLRQAA CKQQSEILVV SEGSCATDAG SGSGDGVHEG SGETSQKETS TCDICQFGAE CDEDA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

TMEFF2 may be a survival factor for hippocampal and mesencephalic neurons. The shedded form up-regulates cancer cell proliferation, probably by promoting ERK1/2 phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno TMEFF2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TMEFF2
N.º de referencia del gen Q9UIK5
Alias de gen 4832418D20Rik; 7630402F16Rik; cancer/testis antigen family 120, member 2; CT120.2; HPP1; Hyperplastic polyposis protein 1; MNCb-1026; TENB2; TMEFF2; tomoregulin; tomoregulin-2; TPEF; TR; TR-2; transmembrane protein TENB2; transmembrane protein with EGF like and two follistatin like domains 2; transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains; transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 2; UNQ178/PRO204
Símbolos de los genes TMEFF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TMEFF2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90799).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23671
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.