missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEFF2 Mouse anti-Human, Clone: OTI1E1, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17541892
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17541892 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17541892

Marca: Origene Technologies TA504555S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMEFF2 may be a survival factor for hippocampal and mesencephalic neurons. The shedded form up-regulates cancer cell proliferation, probably by promoting ERK1/2 phosphorylation.

Especificaciones

Antígeno TMEFF2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E1
Concentración 1.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TMEFF2
N.º de referencia del gen Q9UIK5
Alias de gen CT120.2, HPP1, TENB2, TPEF, TR, TR-2
Símbolos de los genes TMEFF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TMEFF2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23671
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.