missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMCO4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781141 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15781141 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15781141

Marca: Invitrogen™ PA553200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QWLELSEAVL PTMTAFASGL GGEGADVFVQ ILLKDPILKD DPTVITQDLL SFSLKDGHYD ARARVLVCHM TSLLQVPLEE LDVLEEMFLE SLKEIKEEES EMAEASRKKK E Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 80%.

TMCO4 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMCO4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TMCO4
N.º de referencia del gen Q5TGY1
Alias de gen TMCO4; Transmembrane and coiled-coil domain-containing protein 4; transmembrane and coiled-coil domains 4
Símbolos de los genes TMCO4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TMCO4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91007).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255104
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.