missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMCC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15720652 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15720652 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15720652

Marca: Invitrogen™ PA562864

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RVLQQIRVPP KMKRGTSLHS RRGKPEAPKG SPQINRKSGQ EMTAVMQSGR PRSSST Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 91%.

TMCC1 is a multi-pass membrane protein. It belongs to the TEX28 family. The exact function of TMCC1 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMCC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TMCC1
N.º de referencia del gen O94876
Alias de gen 3632431M01Rik; Kiaa0779; mKIAA0779; RGD1311909; TMCC1; transmembrane and coiled coil domains 1; transmembrane and coiled-coil domain family 1; transmembrane and coiled-coil domains protein 1
Símbolos de los genes TMCC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TMCC1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101504).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23023
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.