Especificaciones
| Punto de ebullición | 100 °C |
| Color | Transparente |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 30mL |
| Tipo de sustrato | Sustrato TMB |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
| Cantidad de sustrato | 30 ml |