missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TM6SF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17951491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17951491 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17951491

Marca: Invitrogen™ PA5143888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: rat liver tissue, rat RH35 whole cell, mouse liver tissue, mouse small intestine tissue . Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

The TM6SF2 gene encodes transmembrane 6 superfamily member 2, a protein implicated in lipid metabolism and liver function. TM6SF2 is predominantly expressed in the liver and plays a crucial role in the regulation of lipid homeostasis, affecting the secretion of triglycerides and cholesterol. Genetic variations in TM6SF2, particularly the E167K polymorphism, have been associated with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and cardiovascular diseases. This variant influences lipid metabolism by altering the balance between lipid storage and secretion, contributing to hepatic steatosis and the progression of liver disease. Additionally, TM6SF2 mutations impact the risk of atherosclerosis due to their effects on lipid profiles, highlighting its significance in metabolic diseases. Research into TM6SF2 continues to uncover its roles in regulating lipid transport and metabolism, making it a potential target for therapeutic strategies addressing liver and cardiovascular health.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TM6SF2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 4mg trehalose and no preservative
génica TM6SF2
N.º de referencia del gen B0BNG2, Q8R1J1, Q9BZW4
Alias de gen TM6SF2; Transmembrane 6 superfamily member 2
Símbolos de los genes TM6SF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived human TM6SF2 recombinant protein (Position: D78-H377).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 107770, 53345, 689029
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.