missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TM5441, MedChemExpress

Código de producto. p-200100748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486277

Marca: Medchem Express HY101761

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TM5441 is an orally bioavailable inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), has IC50 values between 13.9 and 51.1 μM and induces intrinsic apoptosis in several human cancer cell lines. TM5441 attenuates Nω-nitro-l-arginine methyl ester-induced cardiac hypertension and vascular senescence.

TM5441 is an orally bioavailable inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), has IC50 values between 13.9 and 51.1 μM and induces intrinsic apoptosis in several human cancer cell lines. TM5441 attenuates Nω-nitro-l-arginine methyl ester-induced cardiac hypertension and vascular senescence.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TM5441
CAS 1190221-43-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClN2O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (699.59 mM)
SMILES ClC1=CC=C(NC(COCC(NC2=CC=CC(C3=COC=C3)=C2)=O)=O)C(C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 428.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.82
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado