missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TM5275 sodium, MedChemExpress

Código de producto. 16474326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474326 100 mg 100 miligramos
16493018 10 mg 10 miligramos
16475757 5 mg 5 miligramos
16469586 50 mg 50 miligramos
16432586 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474326

Marca: Medchem Express HY100447

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.

TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TM5275 sodium
Forma física Powder
CAS 1103926-82-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27ClN3NaO5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (114.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC(Cl)=CC=C1NC(COCC(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 543.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.97
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.