missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TM4SF19 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17732134
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17732134 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17732134

Marca: Invitrogen™ PA5120735

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: Mouse testis, Mouse Bone, Mouse spleen. Immunogen sequence: LLGRHAMLGT GLWGGGLMVL TALLSGGLAL LGALICFVTS GVALKDGPFC MFDVSSFNQT QAWKYGYPFK DLHSRNYLYD RSLWNSVCLE PSAAVVWHVS L.

The protein encoded by this gene is a member of the four-transmembrane L6 superfamily. Members of this family function in various cellular processes including cell proliferation, motility, and adhesion via their interactions with integrins. In human brain tissue, this gene is expressed at high levels in the parietal lobe, occipital lobe, hippocampus, pons, white matter, corpus callosum, and cerebellum. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [RefSeq].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TM4SF19
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
génica TM4SF19
N.º de referencia del gen Q96DZ7
Símbolos de los genes TM4SF19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human TM4SF19 (NP_001191827.1).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116211, 277203
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.