Learn More
Invitrogen™ TM41A Polyclonal Antibody
Código de producto. 15791542 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15791542 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15791542 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563775
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: STRLPRGRRL GSTEEAGGRS LWFPSDLAEL RELSEVLREY RKEH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 84%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TM41A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Tmem41a
N.º de referencia del gen Q96HV5
Alias de gen 2900010K02Rik; 5730578N08Rik; TMEM41A; Transmembrane protein 41A; UNQ168/PRO194
Símbolos de los genes Tmem41a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TM41A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91265).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90407
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG