Learn More
TM-25659, MedChemExpress
Código de producto. 16487447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487447 5 mg 5 miligramos
16481017 50 mg 50 miligramos
16445556 100 mg 100 miligramos
16443226 25 mg 25 miligramos
16424738 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16487447
Marca: Medchem Express HY112920
MedChemExpress TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TM-25659
CAS 260553-97-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H28N8
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 135 mg/mL (269.68 mM)
SMILES CC1=C(C2=CC=CN=C2)C=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(CCCC)=N3)=N1
Peso molecular (g/mol) 500.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.6
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism