Learn More
TM-25659, MedChemExpress
Código de producto. 16445556
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16445556
Marca: Medchem Express HY112920
MedChemExpress TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TM-25659
CAS 260553-97-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H28N8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 135 mg/mL (269.68 mM)
SMILES CC1=C(C2=CC=CN=C2)C=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(CCCC)=N3)=N1
Peso molecular (g/mol) 500.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.6
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.