missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human TLX1 Synthetic Peptide
Descripción
TLX1 Synthetic Peptide, PEP-1596, from Invitrogen.
The Hox proteins play a role in patterns of embryonic development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. TLX1, also called homeobox11 (HOX11), as it is located outside of the four mammalian Hox clusters, is a DNA-binding nuclear transcription factor. TLX1 encodes a homeobox-domain containing protein and is containing a glycine and proline-rich amino terminus. TLX1 is required for maintenance of the developing spleen and cell survival. TLX1 is highly expressed in T-cell leukemia and lymphoid neoplasias as a result of translocation. TLX1-deficient mice have no spleen.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 3195 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | P31314 |
| Nombre común | Human TLX1 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?