missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16825215 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16825215 20 μL 20 microlitros
16815215 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16825215

Marca: Proteintech 268771AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The Hox proteins play a role in patterns of embryonic development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. TLX1, also called homeobox11 (HOX11), as it is located outside of the four mammalian Hox clusters, is a DNA-binding nuclear transcription factor. TLX1 encodes a homeobox-domain containing protein and is containing a glycine and proline-rich amino terminus. TLX1 is required for maintece of the developing spleen and cell survival. TLX1 is highly expressed in T-cell leukemia and lymphoid neoplasias as a result of translocation. TLX1-deficient mice have no spleen.

Especificaciones

Antígeno TLX1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TLX1
N.º de referencia del gen P31314, P43345
Alias de gen Homeobox protein Hox 11, HOX11, Proto oncogene TCL 3, T cell leukemia homeobox 1, TCL3, TLX1
Símbolos de los genes TLX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TLX1 Fusion Protein Ag21899
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21908, 3195
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.