missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TLX Monoclonal Antibody (H6510)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10762144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10762144 100 μL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10762144

Marca: Invitrogen™ 434500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody specifically recognizes human TLX and cross reacts with mouse and rat TLX.

Nuclear receptor TLX, a NR2 hepatocyte NF4-like receptor, has been shown to affect anterior brain differentiation, retinal development, and vision. It has been suggested that TLX targets genes for RAR beta2 and Pax2 during retinal development. Homozygous TLX mutant mice are viable at birth but exhibit reduced forebrain development and are more aggressive than wild-type mice. Mice with deleted TLX locus exhibit cerebral hypoplasia, blindness, and extreme aggression (fierce (frc) phenotype). TLX expression has been documented in mouse brain and eye. ESTs have been isolated from normal human brain libraries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLX
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon H6510
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Physiological saline with 0.1% sodium azide
génica NR2E1
N.º de referencia del gen Q64104, Q9Y466
Alias de gen fc30e03; fc39f12; fierce; frc; HTll; Mtl1; Mtll; NR2D1; nr2e1; Nuclear receptor subfamily 2 group E member 1; nuclear receptor subfamily 2, group E, member 1; nuclear receptor TLX; Protein tailless homolog; tailes-related receptor; tailless; tailless homolog; TLL; Tlx; wu:fc30e03; wu:fc39f12; XTLL; zgc:100991
Símbolos de los genes NR2E1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Produced in BALB/c mouse ascites after inoculation with hybridoma of mouse myeloma cells (NS-1) and spleen cells derived from a BALB/c mouse immunized with Baculovirus-expressed recombinant human TLX (81-180 aa).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21907, 684085, 7101
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.