Learn More
Brady™ Accesorios para impresora portátil TLS2200™
Código de producto. p-4908405
Change view
Click to view available options
Incluye:
5 tarjetas de limpieza
Battery Charger
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10009891 5 tarjetas de limpieza 1 PCS
13085823 Battery Charger cada uno
2 options
Código de producto. 10009891
Marca: Brady™ 018556
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con la impresora portátil Brady TLS2200 (n.º de cat. 19150079)
  • Los kits de limpieza de impresoras proporcionan una solución fácil para mantener su impresora en perfecto estado. Para su uso en la limpieza de las impresoras de etiquetas TLS 2200™ y BMP™61, incluye bastoncillos y tarjetas de limpieza de la impresora
  • Batería de la impresora: se puede ejecutar mientras la batería se está cargando
  • Adaptador de CA: para su uso con impresoras de etiquetas BMP™71, TLS 2200™ y HandiMark™, fuente de alimentación formateada para Norteamérica
Certifications
Aprobación de FCC clase A.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de limpieza
Color Negro
Tipo de pantalla None
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica portátil TLS 2200™
Material Plastic
Longitud (imperial) 11 in.
Anchura (imperial) 3,95 in.
Longitud (métrico) 27,94 cm
Altura (imperial) 0,6 in.
Altura (métrico) 1,52 cm
Esterilidad No estéril
Descripción Kit de limpieza de la impresora
Incluye 5 tarjetas de limpieza
Peso (imperial) 2.96 oz.
Peso (métrico) 0,83 kg
Certificaciones/conformidad RoHs
Cantidad 1 unidad