Learn More
Brady™ Accesorios para impresora portátil TLS2200™
Código de producto. 13085823
Change view
Click to view available options
Incluye:
5 tarjetas de limpieza
Battery Charger
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
13085823 Battery Charger cada uno
10009891 5 tarjetas de limpieza 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13085823 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 218558
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con la impresora portátil Brady TLS2200 (n.º de cat. 19150079)
  • Los kits de limpieza de impresoras proporcionan una solución fácil para mantener su impresora en perfecto estado. Para su uso en la limpieza de las impresoras de etiquetas TLS 2200™ y BMP™61, incluye bastoncillos y tarjetas de limpieza de la impresora
  • Batería de la impresora: se puede ejecutar mientras la batería se está cargando
  • Adaptador de CA: para su uso con impresoras de etiquetas BMP™71, TLS 2200™ y HandiMark™, fuente de alimentación formateada para Norteamérica
Certifications
Aprobación de FCC clase A.
Especificaciones
Tipo de producto Cargador de baterías
Color Negro
Tipo de pantalla None
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica portátil TLS 2200™
Material Plastic
Anchura (imperial) 2.25 in.
Incluye Battery Charger
Tipos de conector Enchufe
Certificaciones/conformidad RoHS, UL, CUL
Cantidad 1 unidad
Amperaje 183 mA
Tensión 120 V, 9 V CC (tensión de entrada)