Learn More
TLR8 Monoclonal Antibody (OTI3A6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17513074
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17513074 30 μL 30 microlitros
17593064 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17513074
Marca: Origene Technologies TA810175S
Mouse Monoclonal Antibody
TLR8 Monoclonal antibody specifically detects TLR8 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TLR8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TLR8
N.º de referencia del gen Q9NR97
Alias de gen CD antigen 288; CD288; TLR8; toll like receptor 8; toll-like receptor 8; UNQ249/PRO286
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 32-153 of human TLR8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1