missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TLR7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16374315 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16374315 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16374315

Marca: Invitrogen™ PA595046

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: Rat Spleen Tissue, Rat Liver Tissue, U87 Cell, A549 Cell. IHC: Human Placenta Tissue, Rat Spleen Tissue. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

TLR7 is a 10 amino acid long highly conserved membrane protein belonging to the Toll-like receptor (TLR) family with 27 LRR (leucine-rich) repeats and a TIR domain. TLR7 plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLR7 is activated by infections with single-stranded RNA viruses, including influenza virus and vesicular stomatitis virus (VSV). TLR7 is predominantly expressed in lung, placenta, and spleen, and lies in close proximity to another family member, TLR8. TLR7 also acts via MyD88 and TRAF6, leading to NF-kappaB activation, cytokine secretion and the inflammatory response. TLR7 recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal
génica TLR7
N.º de referencia del gen P58681, Q9NYK1
Alias de gen RGD1563357; RP23-139P21.3; Tlr7; TLR7-like; toll like receptor 7; toll-like receptor 7; toll-like receptor 7-like; UNQ248/PRO285
Símbolos de los genes TLR7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human TLR7 (1020-1038aa QAHPYFWQCLKNALATDNH).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170743, 317468, 51284
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.