missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR7 agonist 2, MedChemExpress
Descripción
TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TLR7 agonist 2 |
| CAS | 1642857-69-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H16N6O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 160 mg/mL (475.69 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CC1=CC(COC2=C(N(CC3=NC=CC=C3)C=C4)C4=NC(N)=N2)=NO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 336.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.35 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?