Learn More
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200098125
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480257 50 mg 50 miligramos
16476617 5 mg 5 miligramos
16472896 25 mg 25 miligramos
16443898 10 mg 10 miligramos
16434936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103698A
MedChemExpress TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride
CAS 1620278-72-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27Cl2N5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (192.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3CC4=CC=C(CN)C=C4.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 432.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation