Learn More
TLR4 Rabbit, anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 30400-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18076415
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The TLR4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse TLR4. This antibody recognizes mouse, human antigen. The TLR4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
TLR4
550 μg/mL
Rabbit
Primary
Mouse, Human
150 kDa
IgG
Western Blot, ELISA
Lps, Ly87, Ran/M1, Rasl2 8, Tlr4, toll like receptor 4
150 μL
21898
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.