Learn More
TLR4 Rabbit, anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18069665 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18069665 20 μL 20 microlitros
18076415 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 18069665
Marca: Proteintech 304001AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
The TLR4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse TLR4. This antibody recognizes mouse, human antigen. The TLR4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TLR4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Concentración 550 μg/mL
Símbolos de los genes Lps, Ly87, Ran/M1, Rasl2 8, Tlr4, toll like receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21898
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG