Learn More
TLR4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3G9A4, Proteintech
Código de producto. 16838145 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16838145 150 μL 150 microlitros
16848145 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16838145
Marca: Proteintech 663501IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
TLR4 is a member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. It has been implicated in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria.
Spécification
Antígeno TLR4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3G9A4
Concentración 0.77 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TLR4
N.º de referencia del gen O00206, Q9QUK6
Alias de gen ARMD10, CD284, hToll, TLR4, TOLL, toll like receptor 4
Símbolos de los genes TLR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TLR4 Fusion Protein Ag13857
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21898, 7099
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.