missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208024 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16857734 20 μL 20 microlitros
16847734 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16857734

Marca: Proteintech 177661AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLR3 is involved in Herpes simplex encephalitis 2 (HSE2), a rare complication of human herpesvirus 1 (HHV-1) infection, occurring in only a small minority of HHV-1 infected individuals. HSE is characterized by hemorrhagic necrosis of parts of the temporal and frontal lobes. Onset is over several days and involves fever, headache, seizures, stupor, and often coma, frequently with a fatal outcome. Disease susceptibility is associated with variations affecting the gene represented in this entry. TLR3 mutations predispose otherwise healthy individuals to isolated herpes simplex encephalitis through a mechanism that involves impaired IFNs production and reduced immune defense against viral infection in the central nervous system.

Especificaciones

Antígeno TLR3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TLR3
N.º de referencia del gen O15455, Q99MB1
Alias de gen CD283, TLR3, toll like receptor 3
Símbolos de los genes Tlr3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TLR3 Fusion Protein Ag12171
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 142980, 364594, 7098
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.