missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR2 Antibody (CL10552) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21176AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TLR2 Monoclonal antibody specifically detects TLR2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| TLR2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O60603, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 7097 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL10552 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido