Learn More
Invitrogen™ TLE2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15789681 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15789681 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15789681
Marca: Invitrogen™ PA561882
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: SDYNLVVDED QPSEPPSPAT TPCGKVPICI PARRDLVDSP ASLASSLGSP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 94%.
TLE2 (Transducin Like Enhancer Of Split 2) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Signaling by Wnt and Wnt / Hedgehog / Notch. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include transcription corepressor activity. An important paralog of this gene is TLE1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno TLE2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TLE2
N.º de referencia del gen Q04725
Alias de gen enhancer of split groucho-like protein 2; ESG; ESG2; ESG-2; GRG2; TLE2; transducin like enhancer of split 2; transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog, Drosophila); transducin-like enhancer of split 2, homolog of Drosophila E(sp1); transducin-like enhancer protein 2
Símbolos de los genes TLE2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TLE2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101108).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.