missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLE1 Monoclonal Antibody (OTI4F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17598052
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17598052 30 μL 30 microlitros
17578052 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17598052

Marca: Origene Technologies TA800319S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLE1 Monoclonal antibody specifically detects TLE1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno TLE1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TLE1
N.º de referencia del gen Q04724
Alias de gen C230057C06Rik; E(Sp1) homolog; enhancer of split groucho; enhancer of split groucho-like protein 1; esg; ESG1; Estm14; grg1; Grg-1; Groucho-related protein 1; RP11-203D19.1; TLE 1; TLE1; tle1.S; tle3b; Tle4l; transducin like enhancer of split 1; transducin like enhancer of split 1 S homeolog; transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog); transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog, Drosophila); transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E(spl); transducin-like enhancer of split 3 (E(sp1) homolog) b; transducin-like enhancer of split 4 (homolog of Drosophila E(spl)) - like; transducin-like enhancer protein 1; XELAEV_18001139mg; xgrg1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 180-460 of human TLE1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7088
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.