missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TK1 Monoclonal Antibody (C3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17879062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17879062 200 μL 200 microlitros
17664016 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17879062

Marca: Invitrogen™ MA541680

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TK1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

Thymidine Kinase (TK1) is a highly conserved phosphotransferase that is present in most living cells. Thymidine Kinase catalyzes the phosphorylation reaction: deoxythymidine + ATP = deoxythymidine 5'-phosphate + ADP; it is thus involved in the reaction chain to introduce deoxythymidine into the DNA. Thymidine kinase is required for the action of many antiviral drugs, such as azidothymidine (AZT), and is also used to select hybridoma cell lines in the production of monoclonal antibodies. Thymidine Kinase has many clinical applications as it is only present in anticipation of cell division.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TK1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica TK1
N.º de referencia del gen P04183
Alias de gen D530002A18Rik; EC 2.7.1.21; KITH; thymidine kinase 1; thymidine kinase 1 soluble isoform; thymidine kinase 1, soluble; thymidine kinase, cytosolic; thymidine kinase-1; Tk; Tk1; Tk-1; Tk1a; Tk1b; TK2
Símbolos de los genes TK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein Thymidine Kinase 1, Soluble. The antigen corresponds to amino acid range 2-234 of the target protein.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110255958, 7083
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.