missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TK1 Monoclonal Antibody (3B3.E11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11591240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11591240 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11591240

Marca: Invitrogen™ MA121542

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Thymidine Kinase (TK1) is a highly conserved phosphotransferase that is present in most living cells. Thymidine Kinase catalyzes the phosphorylation reaction: deoxythymidine + ATP = deoxythymidine 5'-phosphate + ADP; it is thus involved in the reaction chain to introduce deoxythymidine into the DNA. Thymidine kinase is required for the action of many antiviral drugs, such as azidothymidine (AZT), and is also used to select hybridoma cell lines in the production of monoclonal antibodies. Thymidine Kinase has many clinical applications as it is only present in anticipation of cell division.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TK1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3B3.E11
Concentración 1.09 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica TK1
N.º de referencia del gen P04183
Alias de gen D530002A18Rik; EC 2.7.1.21; KITH; thymidine kinase 1; thymidine kinase 1 soluble isoform; thymidine kinase 1, soluble; thymidine kinase, cytosolic; thymidine kinase-1; Tk; Tk1; Tk-1; Tk1a; Tk1b; TK2
Símbolos de los genes TK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 5'-His-tagged recombinant human thymidine kinase.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7083
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.