Learn More
Clorhidrato de tizanidina, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7227390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17780679 5 g 5 g
17790679 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17780679 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 470000050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de tizanidina
CAS 64461-82-1
Sinónimo Clorhidrato de 5-cloro-4-[(4,5-dihidro-1 H-imidazol-2-il)amino]-2,1,3-benzotiadiazol
Cantidad 5 g
Solubilidad Solución acuosa soluble
Punto de fusión de 280 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C9 H8 Cl N5 S . H CI
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a marrón claro
Pureza ≥ 97,5%