Learn More
Tuttnauer TIVA8 Stainless Steel Stand
Código de producto. 17888209 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
A136
A137
Para utilizar con (equipo):
TIVA8-1ML, TIVA8-X-1ML, and TIVA8-XE-1ML
TIVA8-WD-1ML and TIVA8-WD-XE-1ML
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 585 x 600 mm
900 x 585 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo Para utilizar con (equipo) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17888209 A136 TIVA8-1ML, TIVA8-X-1ML, and TIVA8-XE-1ML 600 x 585 x 600 mm 1 unidad
17878309 A137 TIVA8-WD-1ML and TIVA8-WD-XE-1ML 900 x 585 x 600 mm 1 unidad
2 options
Código de producto. 17888209
Marca: Tuttnauer ATS2380103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TIVA8 Stainless Steel Stand provides an ergonomics height of 150 cm, when the machine is not installed undercounter. Suitable for use as a detergent storage compartment.
  • TIVA8 Stainless Steel Stand provides an ergonomics height of 150 cm, when the machine is not installed undercounter.
  • Suitable for use as a detergent storage compartment.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Base Stand
Modelo A136
Para utilizar con (equipo) TIVA8-1ML, TIVA8-X-1ML, and TIVA8-XE-1ML
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 585 x 600 mm
Altura (imperial) 5 ft.
Altura (métrico) 150 cm