Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Modelo:
TitroLine™ 7750
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits, toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o con toma BNC, receptor RFID para electrodos de ID SI Analytics
- Conector (μA) para electrodos de platino dobles con tensión de polarización ajustable de 40 a 220 mV
- Pantalla a todo color muy visible, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos con nuevos módulos intercambiables en los que pueden almacenarse todos los datos de reactivos y unidades relevantes
- Ampliable gracias a los puertos: 2 de USB-host, 1 de USB-PC, 1 LAN y 2 RS232
- Se pueden conectar, por ejemplo, un teclado USB, una impresora USB, un lector de códigos de barras, unidades flash USB, balanzas, un PC y otros dispositivos como buretas de pistón e intercambiadores de muestras
- Almacenamiento de los resultados a través de una conexión USB o LAN, incluida la transferencia de métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Soporte, TZ 1510, pinza de electrodo Z 305, controlador manual TZ 3880 |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | TitroLine™ 7750 |
| Intervalo (pH) | Desde -3 hasta 18 |
| Intervalo de temperatura ambiente (métrico) | 10°C a 40°C |