Learn More
SI Analytics™ Valoradores volumétricos TitroLine™ 7500
Código de producto. p-8012654 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Módulo intercambiable WA 05
Módulo intercambiable WA 10
Módulo intercambiable WA 20
Modelo:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Modelo unitSize
15157982 Módulo intercambiable WA 05 TL 7500 KF 05 cada uno
13486768 Módulo intercambiable WA 10 TL 7500 KF 10 cada uno
13487418 Módulo intercambiable WA 20 TL 7500 KF 20 cada uno
3 options
Código de producto. 15157982
Marca: SI Analytics™ 285220810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fácil y preciso, con métodos estándar para diferentes aplicaciones. El valorador volumétrico TitroLine™ 7500 SI Analytics™ ofrece más rendimiento y es el generalista volumétrico para una amplia variedad de usos.
  • Rápido, fácil y preciso
  • Con métodos estándar para diferentes aplicaciones (determinación de títulos, valor en blanco…)
  • Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
  • Almacenamiento de los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV)
  • Con módulos inteligentes intercambiables (solo TitroLine™ 7500 KF)
  • Aplicaciones para el TitroLine KF 7500™: Volumetría KF, valoraciones de punto muerto (SO2, número de bromo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 8655
Tipo Valorador volumétrico KF
Para utilizar con (equipo) Volumetría KF, valoraciones de punto muerto (SO2, número de bromo).
Incluye Módulo intercambiable WA 05
Material Polipropileno
Modelo TL 7500 KF 05
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (métrico) 15,3 cm
Fondo (métrico) 29,6 cm
Tensión De 100 a 240 v