Descripción
- Rápido, fácil y preciso
- Con métodos estándar para diferentes aplicaciones (determinación de títulos, valor en blanco…)
- Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
- Almacenamiento de los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV)
- Con módulos inteligentes intercambiables (solo TitroLine™ 7500 KF)
- Aplicaciones para el TitroLine KF 7500™: Volumetría KF, valoraciones de punto muerto (SO2, número de bromo)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 8655 |
| Tipo | Valorador volumétrico KF |
| Para utilizar con (equipo) | Volumetría KF, valoraciones de punto muerto (SO2, número de bromo). |
| Incluye | Módulo intercambiable WA 10 |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | TL 7500 KF 10 |
| Intervalo de temperatura ambiente (métrico) | 10°C a 40°C |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (métrico) | 15,3 cm |
| Fondo (métrico) | 29,6 cm |
| Mostrar más |