Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 unidad básica modelo TL 7000-M1/20
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura ambiente (métrico):
10°C a 40°C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Como regla general, son suficientes de 10 a 15 métodos de usuario para la mayoría de los requisitos. Sin embargo, a veces necesita un poco más de capacidad. TitroLine™ 7000 puede almacenar hasta 50 métodos de usuario.
- Máxima seguridad para la medición y calibración mediante el reconocimiento inalámbrico de sensores para electrodos de ID TitroLine™ SI Analytics.
- Los nuevos electrodos con identificación definitiva envían sus datos específicos de forma inalámbrica al valorador. Por lo tanto, TitroLine™ 7000 utiliza siempre los datos de calibración correctos. Se excluyen las mediciones erróneas.
- Con una aplicación de pH stat, primero se ajusta un pH determinado y luego se mantiene constante en un momento determinado con un ácido o una base. La valoración del pH se aplica en, por ejemplo,
- la determinación de la actividad enzimática
- la elución stat de pH de la muestra de suelo con pH 4
- el control del valor del pH durante las síntesis químicas
- Es posible detectar y calcular hasta 2 puntos de equivalencia durante una valoración. Gracias a esto es posible determinar también la dureza de calcio y magnesio en lugar de la dureza total.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unidad básica TitroLine 7000 |
| Incluye | Frasco de vidrio marrón para reactivos de valoración, adaptadores para frascos GL 45 y S 40, mangueras, tubos de goteo y puntas de titulación. |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | TL 7000-M1/20 |
| Intervalo de temperatura ambiente (métrico) | 10°C a 40°C |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (métrico) | 15,3 cm |
| Fondo (métrico) | 29,6 cm |