Learn More
BRAND™ Conjunto de adaptadores Titrette™ con interfaz RS232 a USB
Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Conjunto de adaptadores; para su uso con (aplicación): Conexión de bureta al ordenador; para su uso con (equipo): Ordenador o portátil; tipo: Adaptador USB
Descripción
- El adaptador conecta la bureta Titrette™ de la parte superior de frascos (con interfaz RS232) a un ordenador de sobremesa o portátil
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 17,6 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Ordenador o portátil |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de bureta al ordenador |
| Altura (métrico) | 3,23 cm |
| Incluye | Interfaz RS232 |
| Tipo | Adaptador USB |