Descripción
- Punta para valorador
- Para su uso con las series TITRONIC™ y las series TitroLine™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro (métrico) | 0,7 mm |
| Tipo | Punta de valoración |
| Para utilizar con (equipo) | TITRONIC™ Basic, TitroLine™ Easy y TA 05 a TA 50 plus |