Learn More
BRAND™ Tubo de valoración para bureta para la parte superior de un frasco Titrette™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Para uso con bureta para la parte superior de un frasco Titrette™
- El tapón de rosca encaja en el tubo de valoración para evitar fugas
- Incluye válvula de descarga/recirculación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de valoración |
| Para utilizar con (equipo) | Buretas de la parte superior de frascos de 10 ml Titrette |
| Incluye | Tapón de rosca para tubo, tubo de descarga/recirculación |
| Cantidad | 1 unidad |