Learn More
Titin Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16885875 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16885875 20 μL 20 microlitros
16875875 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16885875
Marca: Proteintech 278671AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Titin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Titin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Titin antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Titin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 333 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7273
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG