missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Titin Monoclonal Antibody (T11)

Descripción
Recommended positive controls: skeletal muscle.
Monoclonal Anti-Titin can be used for study of the elastic filaments within sarcomeric structures. It is also useful as a differentiation marker in the separation of rhabdomyosarcomas from other muscle tumors. By indirect immunofluorescence the antibody displays a typical striated staining pattern on frozen sections of chicken skeletal and cardiac muscle tissues. Stains the region of the A-I junction by indirect immunofluorescence. It shows a decoration line 0.05 mm from the end of the A band in electron micro-graphs. In immunoblotting using total extracts of chicken breast muscle the antibody reacts specifically with both bands of the titin doublet, and showed no reaction with nebulin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Titin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunomicroscopy, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | T11 |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Ascites with 15mM sodium azide |
| génica | TTN |
| N.º de referencia del gen | 0 |
| Alias de gen | 1100001C23Rik; 2.7.11.1; 2310036G12Rik; 2310057K23Rik; 2310074I15Rik; AF006999; AV006427; CMD1G; CMH9; CMPD4; Connectin; connectin/titin; D330041I19Rik; D830007G01Rik; DKFZp451N061; EOMFC; FLJ26020; FLJ26409; FLJ32040; FLJ34413; FLJ39564; FLJ43066; HMERF; L56; LGMD2J; mdm; MYLK5; rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14; shru; structural muscle protein titin; titin; titin protein homolog; titin sequence3; TMD; TTN |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?