Learn More
Alambre de titanio, 1,0 mm de diámetro, duro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
15466955 25 cm 25 cm
15476955 100 cm 100 cm
15486955 500 cm 500 cm
3 options
Código de producto. 15466955
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045485.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈3.54g/m
Formulario Alambre, ≈3,54g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%