Learn More
Alambre de titanio, 99,5% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335858 1 m 1 metro
11355858 5 m 5 metros
11345858 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010391.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Templado: como se muestra
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,06 g/m; templado: como se muestra