Learn More
Lámina delgada de titanio, 0,006 mm de grosor, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver Gray foil |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% (Metals basis) |