missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titanium Standard: Ti @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-, VHG™

Código de producto. 17908524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17908524 250 mL 250 ml
17949574 50 mL 50 ml
17998894 500 mL 500 ml
17929574 100 mL 100 ml
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17908524

Marca: VHG Labs VHGPTIW250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Titanium Standard: Ti @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Titanium
CAS 7440-32-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Titanium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Ti
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oremet, Titanium alloy, CP Titanium, Titanium VT1
Fórmula InChI InChI=1S/Ti
SMILES [Ti]
Nombre IUPAC titanium
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 47.867
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 47.948 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.