Learn More
Solución de metal estándar de titanio 1000 ppm, para ICP, solución de HCl 2 M, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | 11264 |
| Color | Morado |
| Cantidad | 500 mL |