Learn More
Solución de metal estándar de titanio 1000 ppm, para AAS, solución de HCl 2 M, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073226 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10611193 100 mL 100 ML
10735911 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611193 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8110/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 11264
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Color Morado
Cantidad 100 mL