Learn More
Estándar de titanio, 1000 mg/l en H2O/0.24 F (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10710005 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 10710005
Marca: SPEX Certiprep PLTI92T
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ti1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% mín. CAS 0.1, 20.0, 79.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 20.0, 79.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O/0.24 F
Cantidad 250 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O/tr 2.4%F-     1000μg/mL    PLTI9-2Y, -2T, -2X
40% HCl    1000μg/mL    PLTI5-2X
40% HCl    10,000μg/mL    PLTI5-3X
H2O/tr 2.4%F-    10,000μg/mL    PLTI9-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio